Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de reactivos de etiqueta isobárica TMT10plex™
Para análisis de expresión de proteínas cuantitativa multiplex mediante espectrometría de masas
Marca: Thermo Scientific™ 90406
Detalles adicionales : Peso : 1.24740kg
Descripción
TMT10plex Isobaric Label Reagents and Kits contain ten isobaric compounds with the same mass and chemical structure (i.e., isotopomeric) composed of an amine-reactive NHS-ester group, a spacer arm, and a mass reporter. Up to ten different peptide samples prepared from cells or tissues can be labeled in parallel and then combined for analysis. For each sample, a unique reporter mass (i.e., TMT10 126-131 Da) in the low-mass region of the high-resolution MS/MS spectrum is used to measure relative protein expression levels during peptide fragmentation and tandem mass spectrometry.
Los reactivos de etiquetas isobáricas Tandem Mass Tag (TMT) están especialmente diseñados para permitir la identificación y cuantificación de proteínas en diferentes muestras mediante la espectrometría de masas en tándem. Los reactivos de etiquetado TMT10plex tienen una estructura idéntica a la de los reactivos TMTzero, TMTduplex y TMTsixplex, pero contienen diferentes números y combinaciones de isótopos 13C y 15N en el informador de masas. Los diferentes isótopos dan como resultado un conjunto de etiquetas de 10 plex que tienen diferencias de masa en el indicador que se pueden detectar utilizando instrumentos Orbitrap MS de alta resolución.
Entre las ventajas de los reactivos de etiquetado TMT10plex se incluyen el aumento de la cuantificación relativa multiplex, el aumento del rendimiento de las muestras y la reducción de los valores cuantitativos que faltan entre las muestras. Los reactivos de etiquetas TMT10plex son ideales para el análisis de múltiples muestras de proteínas a partir de experimentos de respuesta a dosis de inhibidores, experimentos durante ciclos o réplicas biológicas.
Características de los juegos de reactivos de etiquetado isobárico TMT10plex y los kits de etiquetado masivo
• Potente: el análisis de MS de varias muestras aumenta el rendimiento de las muestras y permite la cuantificación relativa de hasta diez muestras diferentes derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
• Uniforme: la estructura y el rendimiento idénticos de los reactivos TMTzero, TMTduplex, TMTsixplex y TMT10plex permite una transición eficaz del desarrollo de métodos a la cuantificación multiplex, lo que facilita la investigación de descubrimiento de biomarcadores en plataformas y conjuntos de datos
• Resistente: la capacidad de multiplexado aumenta, lo que reduce los valores cuantitativos que faltan entre las muestras y supone una mayor confianza entre las réplicas
• Eficaz: los reactivos aminorreactivos de éster NHS activado garantizan el etiquetado eficiente de todos los péptidos independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica
• Compatible: el sistema está optimizado para su uso con plataformas de Thermo Scientific Orbitrap MS/MS de alta resolución con análisis de datos totalmente compatibles con Proteome Discoverer 2.3.
Aplicaciones:
• Identificación y cuantificación de proteínas a partir de múltiples muestras de células, fluidos tisulares o biológicos
• Perfil de expresión de proteínas de estados normal frente a estado con enfermedad o de control frente a tratado
• Análisis cuantitativo de proteínas para las que no hay anticuerpos disponibles
• Identificación y cuantificación de proteínas de membranas modificadas después de la traslación
• Identificación y cuantificación de cientos a miles de proteínas en un solo experimento
Los reactivos TMT se suministran en formato autónomo o bien en kits optimizados con todos los reactivos y controles necesarios para garantizar los máximos niveles de flexibilidad, comodidad y fiabilidad. Cuando se combina con los instrumentos y software Thermo Scientific Orbitrap de alta resolución líderes del sector, los reactivos TMT10plex proporcionan soluciones totales integradas para el análisis cuantitativo de la expresión de proteínas.
Especificaciones
Conjunto de reactivos de etiqueta isobárica TMT10plex™, 1 x 5 mg | |
Juego de reactivos de etiquetas isobáricas | |
Suficiente para: Seis experimentos 10-plex (6 x 10 vías) • Reactivo de etiqueta TMT10-126, 1 x 5 mg • Reactivo de etiqueta TMT10-127N, 1 x 5 mg • Reactivo de etiqueta TMT10-127C, 1 x 5 mg • Reactivo de etiqueta TMT10-128N, 1 x 5 mg • Reactivo de etiqueta TMT10-128C, 1 x 5 mg • Reactivo de etiqueta TMT10-129N, 1 x 5 mg • Reactivo de etiqueta TMT10-129C, 1 x 5 mg • Reactivo de etiqueta TMT10-130N, 1 x 5 mg • Reactivo de etiqueta TMT10-130C, 1 x 5 mg • Reactivo de etiqueta TMT10-131, 1 x 5 mg Almacenar a –20 °C. |
|
Lisado celular | |
Espectrometría de masas | |
60 reacciones |
Espectrómetro de masas | |
TMT10plex™ | |
Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
PÉPTIDO de proteína | |
Etiquetado de proteínas |
Seguridad y manipulación
- TMT10plex Isobaric Label Reagents and Kits
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Trypsin, 2-Iodoacetamide, Hydroxylamine,Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride, Sodium lauryl sul