Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Cryogenic Rack & Box Systems
Inventory system that makes cell sample retrieval quick and easy
Marca:  Thermo Scientific™ HR509X2A
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10608333
  • 317.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Racks de acero inoxidable con índice que encajan en sus ubicaciones correspondientes del recipiente. Cada gradilla dispone de compartimentos de almacenamiento individuales capaces de albergar una caja de almacenamiento criogénico Thermo Scientific Nalgene™.
Requires : Cajas de almacenamiento criogénico Nalgene (pedido por separado). Cada caja dispone de áreas de almacenamiento individuales y numeradas para uso con viales de 2,0 mL o más pequeños.
Descripción
Descripción
Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento. Apto para métodos de mantenimiento de inventario tanto manuales como informatizados. Recipientes superaislados con diseño especial de boca estrecha que minimiza la evaporación y conserva el nitrógeno líquido.
  • Uniformidad extraordinaria de temperaturas: las muestras se almacenan por debajo de 180 °C, aunque sólo queden menos de 5 cm (2 pulg) de nitrógeno líquido en el recipiente
  • El monitor de nivel ultrasónico protege muestras irreemplazables con unos niveles mínimos de evaporación y conducción del nitrógeno líquido
  • El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación de nitrógeno líquido y reduce costes de funcionamiento
  • El monitor opcional proporciona una lectura LED continua del nivel de nitrógeno líquido y activa alarmas acústicas y visuales si el nivel desciende por debajo del intervalo de seguridad de 2,5 cm (1 pulg) aproximadamente
  • Una alarma opcional advierte además al operador en caso de pérdida excesiva de nitrógeno líquido.
  • El soporte para candado evita el acceso no autorizado.
Locator Jr.
  • Tiempo de contención estático: 70 días
  • 1600 (100/caja)1
  • Tasa de evaporación: 0,85 l/día
Locator 4
  • Tiempo de contención estático: 112 días
  • 3600 (100/caja)2
  • Tasa de evaporación: 0,99 l/día
Locator 8
  • Tiempo de contención estático: 185 días
  • 1800 (25/caja)3
  • Tasa de evaporación: 0,6 /día
  • Certifications
    CSA y CE
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla criogénica
Locator 4