Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC HyPURITY™ Advance, tamaño de partículas de 3 μm
Polar integrado para una selectividad alternativa
Marca: Thermo Scientific™ 21003-102130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Polar embedded for alternative selectivity
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Polar integrado | |
100 mm | |
180 Å | |
L7 | |
Sílice | |
Fase inversa |
2,1 mm | |
3 μm | |
200 m²/g | |
C8 | |
9 % | |
Fase inversa |