Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC HyPURITY™ Advance, tamaño de partículas de 3 μm
Polar integrado para una selectividad alternativa
560.00€ - 640.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas 3 μm
Área de la superficie 200 m²/g
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 9 %
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11817081
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
21003-054630
4,6 mm 50 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10647313
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
21003-154630
4,6 mm 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11857061
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
21003-102130
2,1 mm 100 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Polar embedded for alternative selectivity
  • Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información de órdenes
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
Especificaciones
3 μm
C8
9 %
Fase inversa
200 m²/g
Sílice
Fase inversa