Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de alquilo amida de fase inversa Hypersil™ Prism RP™, 5 μm, 2,1 mm x 50 mm
Carga de carbono: 12 %; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific™ 32105-102130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
2,1 mm | |
5 μm | |
Alquilo amida | |
Sí |
100 mm | |
L60 | |
Sílice polar integrada |