Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de alquilo amida de fase inversa Hypersil™ Prism RP™, 5 μm, 2,1 mm x 50 mm
Carga de carbono: 12 %; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
599.76€ - 645.66€
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Tipo USP L60
Fase estacionaria Alquilo amida
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11512921
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
32105-102130
2,1 mm 100 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11502921
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
32105-052130
2,1 mm 50 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
5 μm
L60
Alquilo amida