Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS (C18), tamaño de partículas de 10 μm
Proporcionan una excelente fase de C18 para una amplia gama de aplicaciones y un estándar internacional para muchos métodos existentes
Marca: Thermo Scientific™ 30110-154630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Alta eficacia y reproducibilidad probada
- Excepcionalmente fiable
- Separación de una amplia gama de compuestos, incluidos los no polares, moderadamente polares y compuestos lipófilos como los triglicéridos
Especificaciones
Columna de análisis | |
150 mm | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil Classical | |
10 % | |
Sí |
4,6 mm | |
10 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |