Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ MOS-2 (C8), tamaño de partículas de 3 μm
Tienen una cobertura monocapa de cadena de alquilos C8 unida químicamente a la superficie de sílice para obtener una fase reproducible y estacionaria eficaz
520.00€ - 550.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
Tamaño de partículas | 3 μm |
pH | De 2 a 8 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10180983
|
Thermo Scientific™
30303-104630 |
100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10190983
|
Thermo Scientific™
30303-154630 |
150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Fase fiable, de menor retención
- Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
- Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
- Asequibles
Especificaciones
Columna de análisis | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Esférica, sílice tipo A completamente porosa | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
4,6 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C8 | |
6,50 % | |
Sí |