Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ MOS-2 (C8), tamaño de partículas de 3 μm
Código de producto. 10190983 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10190983 150 mm cada uno
10180983 100 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10190983
Marca: Thermo Scientific™ 30303154630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 6,50%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
  • Fase fiable, de menor retención
  • Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
  • Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
  • Asequibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 6,50 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa