Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de fenil Hypersil™ BDS
Estabilidad excepcional y selectividad alternativa para las columnas C18 y C8
Marca: Thermo Scientific™ 28905-102130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Columnas con desactivación de base de alta calidad
- Excepcional selectividad para compuestos aromáticos y ligeramente polares
- Fabricadas según las condiciones de ISO 9001:2000
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Compliance
Fabricadas según las condiciones de ISO 9001:2000.
Especificaciones
2,1 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
L11 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
100 mm | |
De 2 a 9 | |
170 m²/g | |
Fenil (Ph) | |
5 % | |
Sí |