Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de fenil Hypersil™ BDS
Código de producto. p-3015770 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11583071 200 mm 4,6 mm cada uno
10670954 100 mm 2,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11583071 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28905204630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estabilidad excepcional y selectividad alternativa para las columnas C18 y C8
  • Columnas con desactivación de base de alta calidad
  • Excepcional selectividad para compuestos aromáticos y ligeramente polares
  • Fabricadas según las condiciones de ISO 9001:2000
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Compliance
Manufactured under ISO 9001:2000 conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH 1 to 9
Tamaño de poro 130 Å
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 5%
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa