Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
Marca: Thermo Scientific™ K0983
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Includes:
- Mezcla maestra de qPCR con fluoresceína Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado. La mezcla maestra contiene colorante de referencia pasivo fluoresceína para plataformas específicas
Descripción
- UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
- Rendimiento igual de mezclas maestras azules e incoloras
- Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para diferentes plataformas en tiempo real
- Protocolos de ciclo estándar
- Excelente rendimiento de qPCR
- Especificidad: La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
- Sensibilidad: detección de copia única
- Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
- Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso
Especificaciones
Contiene: • 10 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR de fluoresceína Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 1250 reacciones de 20 μl. La mezcla maestra contiene colorante de referencia pasivo fluoresceína para plataformas específicas en tiempo real. • 10 x 1,25 ml de agua sin nucleasas Almacenar a - 20 °C. |
|
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 | |
Mezcla maestra para qPCR | |
qPCR, RT-qPCR en dos pasos | |
2 X | |
ADN, ADNbc |
SYBR | |
qPCR | |
Estándar | |
Luminaris | |
250 reacciones | |
2X | |
1.250 reacciones |