Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Includes
Mezcla maestra de qPCR con fluoresceína Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado. La mezcla maestra contiene colorante de referencia pasivo fluoresceína para plataformas específicas
- UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
- Rendimiento igual de mezclas maestras azules e incoloras
- Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para diferentes plataformas en tiempo real
- Protocolos de ciclo estándar
- Excelente rendimiento de qPCR
- Especificidad: La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
- Sensibilidad: detección de copia única
- Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
- Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 4 x 12,5 ml de mezcla maestra de qPCR de fluoresceína Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 5000 reacciones de 20 μl. La mezcla maestra contiene colorante de referencia pasivo fluoresceína para plataformas específicas en tiempo real. • 2 X 30 ml de agua sin nucleasas Almacenar a -20°C. |
| Método de detección | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 |
| Línea de productos | Luminaris |
| Tipo de producto | Mezcla maestra para qPCR |
| Mostrar más |