Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Economy Filters and Holders
Marca:  Thermo Scientific™ D0749
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10377513
  • 353.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Prefiltros
  • Elimina las partículas suspendidas del agua de suministro.
  • Contiene fibras de acetato de celulosa enrolladas en patrones precisos en núcleo de polipropileno.
  • General: 10 × 2,5 pulg. (25 × 6,3 cm)
Postfiltros submicrónicos
  • Elimine todas las partículas y microorganismos más grandes que el tamaño de los poros.
  • Los cartuchos dobles abiertos de 25 cm (10 pulg.) tienen 2 juntas Buna-N para un sellado positivo.
  • La membrana plisada tiene 0,46 m2 (4,75 pies cuadrados) de superficie.
  • Caudal recomendado: 2 gal/min (7,5 l/min)
  • Esterilizables en autoclave a 118 °C (245 °F)
Especificaciones
Especificaciones
7,5
Soportes de filtros económicos 09-034-155, 09-034-156
Filtro
25 cm
0,2 μm
Economy
10 pulg