Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Economy Filters and Holders
309.00€ - 353.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Soportes de filtros económicos 09-034-155, 09-034-156 |
---|
Código de producto | Marca | Caudal | Tipo | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Tipo | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10377513
|
Thermo Scientific™
D0749 |
7,5 | Filtro | 0,2 μm |
353.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11800910
|
Thermo Scientific™
D0748 |
2 gal/min (7,5 l/min) | Filtro | 0,45 μm |
309.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Prefilters
- Remove suspended particles from feedwater
- Contain cellulose acetate fibers wound in precise patterns on polypropylene core
- Overall: 10 × 2.5 in. (25 × 6.3cm)
- Remove all particulates and microorganisms larger than rated pore size
- 10 in. (25cm) double open-ended cartridges have 2 Buna-N gaskets for positive seal
- Pleated membrane has 4.75 sq. ft. (0.46m2) surface area
- Recommended flowrate: 2 gal./min. (7.5L/min.)
- Autoclavable at 118°C (245°F)
Especificaciones
Soportes de filtros económicos 09-034-155, 09-034-156 |