Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta sin filtrar ART™
Variedad de estilos y opciones de envasado
Marca: Thermo Scientific™ 3900
Detalles adicionales : Peso : 0.29250kg
Descripción
Range of styles and packaging options
- Todas las puntas estériles de la Marca HLT cuentan con la certificación “Pure”
- Todas las puntas no estériles se fabrican en entornos de sala limpia y están certificadas como libres de ADN, ARNasa y ADNasa
- Los estrictos procedimientos de fabricación y pruebas de aseguramiento y control de la calidad garantizan los productos más asépticos del mercado
- Algunas puntas tienen marcas de referencia que sirven de guía rápida y cómoda para comprobar visualmente si se pipetea el volumen de líquido deseado
Especificaciones
200 μl | |
Sin esterilizar | |
A granel | |
ART |
Sin filtro | |
Amarillo | |
Estándar |