Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta sin filtrar ART™
Variedad de estilos y opciones de envasado
24.65€ - 61.80€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Amarillo |
Línea de productos | ART™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12994077
|
Thermo Scientific™
3900 |
200 μl | Estándar | Amarillo | Sin esterilizar |
29.75€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11590045
|
Thermo Scientific™
3901 |
200 μl | Estándar | Amarillo | Estéril |
61.80€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12612670
|
Thermo Scientific™
3920-11 |
200 μl | Biselado | Amarillo | No estéril |
24.65€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Range of styles and packaging options
- Todas las puntas de la marca HLT estériles se han certificado como «puras»
- Todas las puntas no estériles se han fabricado en entornos de sala limpia y se han certificado como libres de ADN, ARNasa y ADNasa“”
- Los estrictos procedimientos de fabricación y pruebas de aseguramiento y control de la calidad garantizan los productos más asépticos del mercado
- Algunas puntas tienen marcas de referencia que sirven de guía rápida y cómoda para comprobar visualmente si se pipetea el volumen de líquido deseado
Especificaciones
200 μl | |
Sin filtro | |
Amarillo | |
ART™ |