Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta sin filtrar ART™
Variedad de estilos y opciones de envasado
Marca: Thermo Scientific™ 3901
Detalles adicionales : Peso : 1.01700kg
Descripción
Range of styles and packaging options
- Todas las puntas estériles de la Marca HLT cuentan con la certificación “Pure”
- Todas las puntas no estériles se fabrican en entornos de sala limpia y están certificadas como libres de ADN, ARNasa y ADNasa
- Los estrictos procedimientos de fabricación y pruebas de aseguramiento y control de la calidad garantizan los productos más asépticos del mercado
- Algunas puntas tienen marcas de referencia que sirven de guía rápida y cómoda para comprobar visualmente si se pipetea el volumen de líquido deseado
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Estándar | |
Estéril |
Sin filtro | |
Amarillo | |
Gradilla | |
ART™ |