Learn More
Corning™ Plataformas termoconductoras ThermalTray™
Coloque módulos de muestras Corning CoolRack™ y CoolSink™ en fuentes de temperatura líquidas, como hielo fundido, baños de agua y nitrógeno líquido.
354.00€ - 395.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15582841
|
Corning™
432073 |
Bandeja para hielo de 9 l con nitrógeno líquido | SLP, delgado, perfil bajo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15592841
|
Corning™
432074 |
Bandeja para hielo de 9 l con hielo triturado | LP, perfil bajo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15502851
|
Corning™
432075 |
Baño de agua | HP, perfil alto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Fabricadas con una aleación muy conductora similar a los módulos CoolRack y CoolSink
- Dirija la temperatura de la fuente hasta CoolRack o CoolSink y hasta las muestras
- Diseño resistente y estable para el procesamiento de muestras sensibles a la temperatura en baños de hielo derretido o nitrógeno líquido
- Se pueden esterilizar en autoclave, esterilizar con calor elevado o descontaminar con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio
Especificaciones
Plataforma termoconductora ThermalTray |