Learn More
Corning™ Plataformas termoconductoras ThermalTray™
Coloque módulos de muestras Corning CoolRack™ y CoolSink™ en fuentes de temperatura líquidas, como hielo fundido, baños de agua y nitrógeno líquido.
Marca: Corning™ 432075
Detalles adicionales : Peso : 3.60000kg
Descripción
Las plataformas termoconductoras Corning ThermalTray™ soportan módulos de muestras CoolRack™ y CoolSink™ en fuentes de temperatura líquidas, como hielo fundido, baños de agua y nitrógeno líquido. Fabricadas con la misma aleación muy conductora que los módulos CoolRack y CoolSink, las plataformas ThermalTray conducen la temperatura de la fuente hasta CoolRack o CoolSink y, en última instancia, hasta las muestras.Especificaciones
Plataforma termoconductora ThermalTray | |
Baño de agua | |
HP, perfil alto |