Learn More
Texwipe™ Kits de validación de limpieza de COT
Diseñados para simplificar el muestreo para validación de limpieza. Kits compatibles para su uso con analizadores de COT Sievers modelo 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Model 1010 y Shimadzu TOC-V Series™.
Marca: Texwipe™ TX3340
Includes: Viales, hisopos y etiquetas para muestreo de 12 o 72 áreas de producción, y recipiente para transporte de muestras.
Descripción
Diseñados para simplificar el muestreo para validación de limpieza.Kits compatibles para su uso con analizadores de COT Sievers modelo 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Model 1010 y Shimadzu TOC-V Series™.
Viales
- El nivel bajo de COT certificado (menos de 10 Glc taza/l, menos de 10 nppb) garantiza la uniformidad en la contribución de fondo del vial
- Los viales prelavados tienen un tapón de una pieza y un diseño de septos para facilitar el muestreo y el análisis
- El tapón de polietileno protege la superficie del septum de la contaminación hasta el momento del análisis
- El diseño inclinado del hombro minimiza el espacio en la cabeza para reducir el nivel de COT de fondo
- Aprobado para su uso por el fabricante de instrumentos de COT1 (fin)
- El nivel bajo de COT certificado (menos de 50 Glc taza/l, menos de 50 nppb) garantiza la uniformidad en la contribución de fondo del hisopo
- La cabeza de poliéster de doble capa y doble tejido atrapa contaminantes en la estructura de punto durante el muestreo
- Permite la máxima recogida de contaminantes y la liberación en el diluyente para proporcionar excelentes tasas de recuperación
- El mango ranurado y de separación permite colocar la cabeza en el vial con una manipulación y contaminación mínimas
- El mango de polipropileno 100 % garantiza que no se introduzcan contaminantes adicionales y proporciona una excelente resistencia química
Certifications
Certificado de análisis incluido en cada caja.
Especificaciones
Muestreo de 12 zonas de producción | |
12 viales transparentes de 40 ml con tapón de septo, 24 hisopos de muestreo Alpha™ con bajo contenido de COT, 12 etiquetas de viales en blanco | |
18/caja |