Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: High-Sorbency Series
Certified to be silicone free
Marca:  Texwipe™ TX700B*
Detalles adicionales : Peso : 1.65600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15752416
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Serie de gran absorción
Hisopos de gran absorción para aplicaciones industriales como la limpieza con disolventes como IPA, la aplicación de lubricantes y otros líquidos y la eliminación de materiales excedentes.
  • Hisopo de algodón disponible con o sin funda de espuma de poliuretano de celda abierta
  • La cubierta de espuma suave y no abrasiva protege contra la liberación de fibra
  • Asas largas fabricadas en madera dura para garantizar fuerza y rigidez
  • Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
  • El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
  • El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
  • Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad