Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie de gran absorción
Código de producto. p-2861577 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la punta (métrico):
7mm
11,6mm
13,5mm
Longitud del mango (métrico):
126mm
127mm
135mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2500
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la punta (métrico) Longitud del mango (métrico) Tamaño de la unidad
13113743 7mm 135mm paquete de 1000
17876277 13,5mm 126mm paquete de 2500
15702426 11,6mm 127mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13113743 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX705
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Certificado libre de silicona
Serie de gran absorción
Hisopos de gran absorción para aplicaciones industriales como la limpieza con disolventes como IPA, la aplicación de lubricantes y otros líquidos y la eliminación de materiales excedentes.
  • Hisopo de algodón disponible con o sin funda de espuma de poliuretano de celda abierta
  • La cubierta de espuma suave y no abrasiva protege contra la liberación de fibra
  • Asas largas fabricadas en madera dura para garantizar fuerza y rigidez
  • Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
  • El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
  • El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
  • Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Estructura Cabezal de algodón 100 %, asa de madera larga
Diámetro del mango (imperial) 0,098 in
Longitud (imperial) 5,984 in
Para utilizar con (aplicación) Muestreo medioambiental, aplicación de lubricantes y ungüentos, eliminación de lubricantes y ungüentos, limpieza con disolventes como IPA o Acetona
Color del asa Marrón
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 2,5mm
Longitud (métrico) 152mm
Longitud del mango (imperial) 5,31 in
Longitud del mango (métrico) 135mm
Grosor (métrico) 10mm
Longitud de la punta (imperial) 0,66 in
Longitud de la punta (métrico) 17mm
Anchura de la punta (métrico) 3,2mm
Anchura de la punta 0,46 in
Diámetro de la punta (métrico) 7mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,276 in
Tipo de adhesivo Adhesivo/a/s
Material del mango Madera
Material de la punta Algodón