Learn More
Molecular Probes™ Texas Red™ Sulfonyl Chloride, mixed isomers
Cloruro de sulfonilo Texas Red™, isómeros mixtos
Marca: Molecular Probes™ T353
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
El cloruro de sulfonilo Texas Red™ reactivo a las aminas puede usarse para crear bioconjugados de fluorescencia roja brillante con un máximo de excitación/emisión de ∼595/615 nm.Especificaciones
10 mg | |
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente | |
Texas Red™ | |
Texas Red™ | |
595 |
Cloruro de sulfonilo | |
Amina | |
Cloruro de sulfonilo | |
Colorantes clásicos | |
615 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.