Learn More
Molecular Probes™ Texas Red™ Sulfonyl Chloride, mixed isomers
Cloruro de sulfonilo Texas Red™, isómeros mixtos
442.00€ - 540.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cloruro de sulfonilo |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
Reactividad química | Amina |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Fracción reactiva | Cloruro de sulfonilo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10414212
|
Molecular Probes™
T1905 |
10 x 1 mg |
540.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11580776
|
Molecular Probes™
T353 |
10 mg |
442.00€
10 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El cloruro de sulfonilo Texas Red™ reactivo a las aminas puede usarse para crear bioconjugados de fluorescencia roja brillante con un máximo de excitación/emisión de ∼595/615 nm.Especificaciones
Cloruro de sulfonilo | |
Amina | |
Cloruro de sulfonilo | |
Colorantes clásicos | |
615 |
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente | |
Texas Red™ | |
Texas Red™ | |
595 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.