Learn More
Tetrakis(trimetilsilil)silano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.70€ - 111.00€
CAS | 4098-98-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H36Si5 |
Peso molecular (g/mol) | 320.85 |
Número MDL | MFCD00054859 |
Clave InChI | BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa |
PubChem CID | 138115 |
Nombre IUPAC | tetrakis(trimetilsilil)silano |
SMILES | C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11490097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21020.03 |
1 g |
37.70€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11400107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21020.06 |
5 g |
111.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used as a starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium and in the preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe utiliza como material de partida para la síntesis del tris(trimetilsilil)sililo litio con litio metílico y en la preparación de litio bis[(TMS)3silil]cuprato.
Notas
Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Proteger de la humedad y el agua.
4098-98-0 | |
320.85 | |
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N | |
138115 | |
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C |
C12H36Si5 | |
MFCD00054859 | |
tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa | |
tetrakis(trimetilsilil)silano |
Especificaciones
Tetrakis(trimethylsilyl)silane | |
4098-98-0 | |
MFCD00054859 | |
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N | |
tetrakis(trimetilsilil)silano | |
138115 | |
98% |
266°C to 268°C (sublimation) | |
C12H36Si5 | |
tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa | |
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | |
320.85 | |
320.85 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only