Learn More
Tetrakis(trimetilsilil)silano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490097 1 g 1 g
11400107 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21020.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4098-98-0 | C12H36Si5 | 320.85 g/mol
It is used as a starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium and in the preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como material de partida para la síntesis del tris(trimetilsilil)sililo litio con litio metílico y en la preparación de litio bis[(TMS)3silil]cuprato.
Notas
Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4098-98-0
Fórmula molecular C12H36Si5
Peso molecular (g/mol) 320.85
Número MDL MFCD00054859
Clave InChI BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa
PubChem CID 138115
Nombre IUPAC tetrakis(trimetilsilil)silano
SMILES C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Punto de fusión 266°C to 268°C (sublimation)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.85
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrakis(trimethylsilyl)silane