Learn More
Tetrakis(trimetilsilil)silano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11400107 5 g 5 g
11490097 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11400107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21020.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4098-98-0 | C12H36Si5 | 320.85 g/mol
It is used as a starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium and in the preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como material de partida para la síntesis del tris(trimetilsilil)sililo litio con litio metílico y en la preparación de litio bis[(TMS)3silil]cuprato.
Notas
Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4098-98-0
Fórmula molecular C12H36Si5
Peso molecular (g/mol) 320.85
Número MDL MFCD00054859
Clave InChI BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa
PubChem CID 138115
Nombre IUPAC tetrakis(trimetilsilil)silano
SMILES C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Punto de fusión 266°C to 268°C (sublimation)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.85
Porcentaje de pureza 98%