Learn More
Hidroxida de tetrabutilamonio, solución de 0.1 N en tolueno/metanol para valoración no acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Hidróxido de tetrabutilamonio, 0,1 N, soluble en tolueno/metanol para valores no acuosos, Acros Organics, cantidad:500 ml, envase:Frasco de vidrio, incoloro a amarillo, peso molecular:259,47, Beilstein:04,II,634, CAS:2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1, densidad:0,8500 g/ml, número EINECS:218-147-6
49.40€ - 484.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10564721
|
Thermo Scientific Acros
123531000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
49.40€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10551751
|
Thermo Scientific Acros
123535000 |
500 ml | Frasco de vidrio |
147.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11955441
|
Thermo Scientific Acros
123530025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
484.00€
2.50 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de faseRUO – Research Use Only