Learn More
Hidróxido de tetrabutilamonio, 0,1 N, sol. en tolueno/metanol para tit. no acu., Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | hidróxido de tetrabutilamonio |
| CAS | 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.8500 g/ml |
| Temperatura de inflamación | 4 °C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C16H37NO |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NOH |
| Índice de refracción | 1.3775 |
| Número MDL | MFCD00009425 |
| Show More |
Safety and Handling
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P331-NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.