Learn More
Tereftalaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.50€ - 175.00€
CAS | 623-27-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6O2 |
Peso molecular (g/mol) | 134.134 |
Número MDL | MFCD00006949 |
Clave InChI | KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde |
PubChem CID | 12173 |
Nombre IUPAC | tereftalaldehído |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C=O)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11459130
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14930.14 |
25 g |
46.50€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11469130
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14930.22 |
100 g |
53.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11479130
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14930.36 |
500 g |
175.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Terephthalaldehyde is used as an intermediate for the preparation of dyes and fluorescent whitening agents. It is used in the synthesis of polyimines by reacting with aliphatic diamines. It is used as a precursor for the preparation of paramagnetic microporous polymeric organic frameworks (POFs) through copolymerization with pyrrole, indole, and carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl tereftalaldehído se utiliza como intermediario para la preparación de colorantes y agentes blanqueadores fluorescentes. Se utiliza en la síntesis de poliiminas mediante la reacción con diaminas alifáticas. Se utiliza como precursor para la preparación de estructuras orgánicas poliméricas (POF) microporosas y paramagnéticas mediante copolimerización con pirrol, indol y carbazol.
Solubilidad
Soluble en agua caliente, alcohol y éter.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
623-27-8 | |
134.134 | |
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N | |
12173 | |
C1=CC(=CC=C1C=O)C=O |
C8H6O2 | |
MFCD00006949 | |
1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde | |
tereftalaldehído |
Especificaciones
Terephthalaldehyde | |
114°C to 117°C | |
245°C | |
C8H6O2 | |
385863 | |
1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde | |
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N | |
tereftalaldehído | |
12173 | |
≥98% |
623-27-8 | |
1.06 | |
76°C (168°F) | |
MFCD00006949 | |
Air Sensitive | |
Soluble in hot water,alcohol and ether. | |
C1=CC(=CC=C1C=O)C=O | |
134.134 | |
134.14 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-784-8
missing translation for 'rtecsNumber' : WZ0430000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only