Learn More
Tereftalaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459130 25 g 25 g
11469130 100 g 100 g
11479130 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14930.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Terephthalaldehyde is used as an intermediate for the preparation of dyes and fluorescent whitening agents. It is used in the synthesis of polyimines by reacting with aliphatic diamines. It is used as a precursor for the preparation of paramagnetic microporous polymeric organic frameworks (POFs) through copolymerization with pyrrole, indole, and carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tereftalaldehído se utiliza como intermediario para la preparación de colorantes y agentes blanqueadores fluorescentes. Se utiliza en la síntesis de poliiminas mediante la reacción con diaminas alifáticas. Se utiliza como precursor para la preparación de estructuras orgánicas poliméricas (POF) microporosas y paramagnéticas mediante copolimerización con pirrol, indol y carbazol.
Solubilidad
Soluble en agua caliente, alcohol y éter.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-27-8
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.134
Número MDL MFCD00006949
Clave InChI KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
PubChem CID 12173
Nombre IUPAC tereftalaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalaldehyde
Punto de fusión 114°C to 117°C
Densidad 1.06
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 385863
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot water,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Terephthalaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenedicarboxaldehyde