Learn More
Sampling Systems™ TeleSwab™ Telescopic Swabbing Tool Complete Kits
The TeleSwab™ Telescopic Swabbing Tool allows operators to quickly and easily take swabs from previously inaccessible places.
Marca: Sampling Systems™ 8011K-01
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Ideal para la formación de ciénaga ambiental y para el uso con objetos grandes de equipos de procesamiento
- Mango extensible que se puede extender hasta 3 m
- Adaptador ajustable para hisopos de ángulo para adaptarse a los contornos del elemento que se está muestreando
- La herramienta de plantilla de PTFE permite que un área fija sea hilada
- Hay dos kits completos diferentes disponibles
- El kit 1 contiene un poste telescópico, un adaptador de ángulo y un soporte para hisopos
- El kit 2 contiene un poste telescópico, un soporte de plantilla y una plantilla oscilante con un orificio cortado según las necesidades del cliente
Especificaciones
Kit de hilado | |
Telescópico | |
Hilado ambiental |
1poste telescópico x, 1adaptador de ángulo x, 1soporte para hisopo x. | |
Kit 1 | |
Extensible hasta 3 m |