Learn More
Sampling Systems™ Kits Completos de Herramientas de Hilado Telescópicas TeleSwab™
Código de producto. p-7146955 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Kit 1
Kit 2
Incluye:
1poste telescópico x, 1adaptador de ángulo x, 1soporte para hisopo x.
1x poste telescópico, 1x soporte de plantilla, 1x plantilla oscilante
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Modelo Incluye unitSize
15774642 Kit 1 1poste telescópico x, 1adaptador de ángulo x, 1soporte para hisopo x. 1 set
15491885 Kit 2 1x poste telescópico, 1x soporte de plantilla, 1x plantilla oscilante 1 set
2 options
Código de producto. 15774642
Marca: Sampling Systems™ 8011K01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La Herramienta Telescópica de Hilado TeleSwab™ permite a los operadores tomar hisopos rápida y fácilmente desde lugares previamente inaccesibles.
  • Ideal para la formación de ciénaga ambiental y para el uso con objetos grandes de equipos de procesamiento
  • Mango extensible que se puede extender hasta 3 m
  • Adaptador ajustable para hisopos de ángulo para adaptarse a los contornos del elemento que se está muestreando
  • La herramienta de plantilla de PTFE permite que un área fija sea hilada
  • Hay dos kits completos diferentes disponibles
  • El kit 1 contiene un poste telescópico, un adaptador de ángulo y un soporte para hisopos
  • El kit 2 contiene un poste telescópico, un soporte de plantilla y una plantilla oscilante con un orificio cortado según las necesidades del cliente
Especificaciones
Tipo de producto Kit de hilado
Incluye 1poste telescópico x, 1adaptador de ángulo x, 1soporte para hisopo x.
Tipo de mango Telescópico
Modelo Kit 1
Para utilizar con (aplicación) Hilado ambiental
Longitud del mango (métrico) Extensible hasta 3 m