Learn More
Invitrogen™ TECK/CCL25 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHCCL25X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
The Human TECK/CCL25 ELISA quantitates Hu TECK in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TECK. Principle of the method The Human TECK solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Es probable que las quimiocinas desempeñen un papel importante en la regulación del tráfico de linfocitos T en desarrollo dentro del timo. La quimiocina expresada por el timo (TECK), también denominada ligando 25 de la quimiocina designada (CCL25), citoquina A25 pequeña inducible, quimiocina b-15 o CK b-15, se expresa predominantemente en las células dendríticas tímicas, las células epiteliales tímicas y en el intestino delgado. La TECK, un ligando de CCR9, tiene actividad supresora frente a subconjuntos inmaduros de progenitores mieloides que han sido estimulados para su proliferación mediante varios factores de crecimiento. La TECK envía señales a través de la CCR9, que es importante para la navegación de los timocitos en desarrollo. Las células pre-pro-B de la médula ósea y las células capaces de generar colonias pro-B en presencia del ligando de Flt-3 y la interleuquina-7 migran a la TECK, una respuesta perdida en etapas posteriores del desarrollo de linfocitos B.Especificaciones
O15444 | |
200 pg/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
6370 | |
<12% | |
Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP, Estándar, Tampón de lavado, Cromógeno, Concentrado de diluyente de ensayo, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Anticuerpo de detección biotinilado | |
5 × 96 pruebas | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 0,206 ng/ml a 150 ng/ml | |
De 200 pg/ml a 150 ng/ml | |
Biotina | |
Quimiocinas y receptores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Ckb15,SCYA25,TECK | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Ckb15, SCYA25, TECK | |
1 h 20 min |