missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para TECK/CCL25 humano

Código de producto. p-7230790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
15474933 96 pruebas 1 set
17834190 10 × 96 pruebas paquete de 10
17115389 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15474933

Marca: Invitrogen™ EHCCL25

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para TECK/CCL25 humana cuantifica la TECK hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente TECK hu tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TECK humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

Es probable que las quimiocinas desempeñen un papel importante en la regulación del tráfico de linfocitos T en desarrollo dentro del timo. La quimiocina expresada por el timo (TECK), también denominada ligando 25 de la quimiocina designada (CCL25), citoquina A25 pequeña inducible, quimiocina b-15 o CK b-15, se expresa predominantemente en las células dendríticas tímicas, las células epiteliales tímicas y en el intestino delgado. La TECK, un ligando de CCR9, tiene actividad supresora frente a subconjuntos inmaduros de progenitores mieloides que han sido estimulados para su proliferación mediante varios factores de crecimiento. La TECK envía señales a través de la CCR9, que es importante para la navegación de los timocitos en desarrollo. Las células pre-pro-B de la médula ósea y las células capaces de generar colonias pro-B en presencia del ligando de Flt-3 y la interleuquina-7 migran a la TECK, una respuesta perdida en etapas posteriores del desarrollo de linfocitos B.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O15444
Intervalo del ensayo 0,206-150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 200 pg
Intervalo de calibración De 200 pg/ml a 150 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6370
Símbolo de gen Ckb15,SCYA25,TECK
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Ckb15, SCYA25, TECK
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.