Learn More
Human TEC, His Tag Recombinant Protein
640.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003206 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 76.4 kDa |
Alias de gen | TEC, PSCTK4 |
Familia Quinasa | TEC Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11573407
|
Invitrogen
PV3269 |
10μg |
640.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10369022
|
Invitrogen
PV4090 |
1 mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TEC is a non-receptor protein-tyrosine kinase containing a pleckstrin homology domain and is highly expressed in many hematopoietic cell lines.Especificaciones
NP_003206 | |
76.4 kDa | |
TEC Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 20 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
TEC, PSCTK4 | |
Human | |
His Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus |