Learn More
TCR beta Armenian Hamster, PerCP-Cy5.5, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB79-PCP55-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942498
  • 137.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
TCR beta
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
H57-597
PerCP-Cyanine5.5
Tcrb
Protein A/G Purified
RUO
21577