Learn More
TCR beta Armenian Hamster, PerCP-Cy5.5, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
137.00€ - 326.00€
Especificaciones
Antígeno | TCR beta |
---|---|
Clon | H57-597 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942498
|
EnquireBio
QAB79-PCP55-25UG |
25 μg |
137.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932498
|
EnquireBio
QAB79-PCP55-100UG |
100 μg |
326.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TCR beta | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Tcrb | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
H57-597 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
21577 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |