Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para jeringa de nailon Target2™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de nailon resistentes. Ideales para aplicaciones de HPLC generales.
117.00€ - 221.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520.
Tipo Filtro de jeringa
Desechables
Material de la carcasa Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen
Material Nailon
Ver más especificaciones
Alertas:
El nailon se une a las proteínas; no los utilice cuando se desee una alta recuperación de proteínas. No compatibles con ácidos o bases fuertes.
Productos 10
Código de producto Marca Tamaño de poro Diámetro (métrico) Prefiltro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Diámetro (métrico) Prefiltro Precio Cantidad y disponibilidad  
10631416
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F2500-1
0,45 μm 30 mm No
198.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10458304
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F2500-12
1,25 μm 30 mm No
196.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10085634
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F2500-2
0,25 μm 30 mm No
179.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10782707
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F2500-50
5,0 μm 30 mm No
221.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10057444
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F2502-1
0,45 μm 30 mm
195.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10198894
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F2502-2
0,2 μm 30 mm
198.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
11985693
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F2504-1
0,45 μm 4 mm No
117.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10351115
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F2504-2
0,2 μm 4 mm No
117.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10301345
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F2513-1
0,45 μm 17 mm No
191.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-07-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
10127794
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F2513-2
0,2 μm 17 mm No
144.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La adición de un filtro en jeringas antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más coherentes y fiables; también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana, los filtros para jeringa de PTFE (hidrófobo) Thermo Scientific™ Target2™ ofrecen muestras más limpias al retirar y reducir materiales y partículas hasta el tamaño de poro nominal. Los filtros de nailon para jeringas Target2 son una buena elección para la mayoría de operaciones generales de filtrado en laboratorios, así como la filtración de la mayoría de las muestras de HPLC.
Los filtros para jeringa Target2 son la opción ideal para uso general en el laboratorio. Resistentes y fiables, ofrecen un excelente nivel de rendimiento a un atractivo precio.
Rendimiento excepcional
  • Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra.
  • Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC.
  • Los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi.
  • Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
  • Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
Prácticos y fáciles de utilizar
  • Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos
  • Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado
Especificaciones
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520.
Nailon
Filtro de jeringa
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen
100
SDS
Product Certifications
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.