Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de nailon para jeringas Target2™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de nailon resistentes. Ideales para aplicaciones de HPLC generales.
Marca: Thermo Scientific™ F2500-50
152.54 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.32000kg
Alertas:
El nailon se une a las proteínas; no los utilice cuando se desee una alta recuperación de proteínas. No compatibles con ácidos o bases fuertes.
Descripción
La adición de un filtro de jeringa antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana, los filtros para jeringa de PTFE (hidrófobo) Thermo Scientific™ Target2™ ofrecen muestras más limpias al retirar y reducir materiales y partículas hasta el tamaño de poro nominal. Los filtros de jeringa de nailon Target2 son una buena elección para la mayoría de operaciones generales de filtrado en laboratorios, así como la filtración de la mayoría de las muestras de HPLC.
Los filtros de jeringa Target2 son la opción ideal para uso general en el laboratorio. Resistentes y fiables, ofrecen un excelente nivel de rendimiento a un atractivo precio.Rendimiento excepcional
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- Los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520. | |
Filtro de jeringa de nailon Target2 de 5 µm, 30 mm, 100/paq. | |
Nailon | |
5,0 μm | |
HPLC, SPE | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
No | |
Target2 | |
30 mm |
Blanco | |
Sí | |
Nailon | |
No estéril | |
< 157 μL | |
100 | |
150 psi | |
Filtro de jeringa | |
30 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.