Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
Marca: Applied Biosystems™ 4448592
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
El kit básico de reactivos básicos para ensayos de proteínas TaqMan™ contiene los reactivos necesarios para realizar los pasos de ligadura y amplificación de PCR de los experimentos de expresión de proteínas TaqMan™. El ensayo PCR universal contiene concentraciones optimizadas de sondas y cebadores de oligonucleótidos (avance y retroceso) TaqMan™ diseñados para amplificar una región del producto de ligadura tratado con proteasa para su detección en un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems.Especificaciones
TaqMan™ | |
PCR en tiempo real (qPCR), análisis de células madre | |
Detección de cebador-sonda | |
Kit básico de reactivos básicos para ensayos de proteínas | |
No | |
ROX (premezclado) | |
TaqMan™ | |
Rapidez | |
Sin especificidad |
Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, StepOnePlus™, Fast Mode | |
El kit básico de reactivos básicos para ensayos de proteínas TaqMan™ contiene: Solución de ligasa de ADN, 500X (1 × 50 µl) Tampón de dilución de ligasa, 1X (1 × 15 ml) Tampón de reacción de ligadura, 20X (1 × 4 ml) Solución salina tamponada de fosfato (PBS), 1X, pH 7,4 (1 × 5 ml) Proteasa, 100X (1 × 50 µl) Ensayo de PCR universal, 20X (1 × 600 µl) Almacenar todos los componentes a entre -15 y -25 °C. |
|
FAM | |
Tejido, células | |
500 | |
ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast | |
Cuantificación de la proteína qPCR | |
Hielo húmedo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.