Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
512.00€ - 1524.00€
Especificaciones
Línea de productos | TaqMan™ |
---|---|
Método de detección | Detección de cebador-sonda |
Etiqueta o tinte | FAM |
Compatibilidad con sonda de cebador | TaqMan™ |
Método de PCR | Cuantificación de la proteína qPCR |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11521306
|
Applied Biosystems™
4405460 |
100 reacciones |
512.00€
100 reacciones |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12047799
|
Applied Biosystems™
4448592 |
500 |
1524.00€
500 reacciones |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit contains the reagents required to perform the ligation and PCR amplification steps of TaqMan™ protein expression experiments. The Universal PCR Assay contains optimized concentrations of TaqMan™ probe and oligonucleotide primers (forward and reverse) that are designed to amplify a region of the protease-treated ligation product for detection on an Applied Biosystems real-time PCR system.Especificaciones
TaqMan™ | |
FAM | |
Cuantificación de la proteína qPCR | |
Hielo húmedo |
Detección de cebador-sonda | |
TaqMan™ | |
Rapidez | |
Sin especificidad |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.