Learn More
Abnova™ Taq DNA Polymerase
Taq DNA polymerase catalyzes 5'-3' synthesis of DNA.
Marca: Abnova™ D0010.1000Units
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Se ha demostrado que la enzima no tiene la actividad exonucleasa 3′-5′.
- La enzima ha demostrado tener un alto rendimiento de amplificación y ser estable a altas temperaturas.
Especificaciones
Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
PCR | |
Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |
1000 unidades | |
5 unidades/µl |