Learn More
Abnova™ Taq DNA Polymerase
Taq DNA polymerase catalyzes 5'-3' synthesis of DNA.
108.00€ - 398.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | PCR |
Concentración | 5 unidades/µl |
Tampón de almacenamiento | Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16062545
|
Abnova™
D0010.1000UNITS |
1000 unidades |
200.00€
1000 unidades |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072545
|
Abnova™
D0010.2500UNITS |
2500 unidades |
398.00€
2500 unidades |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16082545
|
Abnova™
D0010.500UNITS |
500 unidades |
108.00€
500 unidades |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- The enzyme has been proved not having the 3′-5′ exonuclease activity.
- The enzyme has proven to have high amplification yield, be stable at high temparetaure.
Especificaciones
Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
PCR | |
5 unidades/µl | |
Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |