Learn More
T Cell Receptor Gamma/Delta Hamster, anti-Mouse, APC, Clone: GL3, STEMCELL Technologies
Hamster Monoclonal Antibody
193.05€ - 533.25€
Especificaciones
| Antígeno | T Cell Receptor Gamma/Delta |
|---|---|
| Clon | GL3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay, Blocking Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | APC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17189021
|
Stemcell Technologies
60104AZ.1 |
25 μg |
193.05€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17179021
|
Stemcell Technologies
60104AZ |
100 μg |
533.25€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The GL3 antibody reacts with the δ chain of the murine T cell receptor γ/δ (TCRγ/δ or TCR gamma/delta), a subtype of the TCR involved in the recognition of both peptide and lipid antigens
- TCRγ/δ comprises a heterodimer (∼ 80 kDa in humans) of disulfide-linked γ and δ subunits that associates with CD3 on the cell surface
- It is a member of the immunoglobulin superfamily
- TCRγ/δ is expressed on a subpopulation of T cells in the circulation but may be found on up to 50% of the T cells in epithelial cell-rich tissues
- These cells have roles in oral and tumor-associated tolerance as well as autoimmune disease and have been described as a link between the adaptive and innate immune responses
- Once activated, they secrete effector cytokines in a subtype- and context-specific manner
- Most γ/δ T cells are CD4-/CD8-, though some express CD8
- The GL3 antibody recognizes an epitope in the constant region of the δ chain and can reportedly activate TCRγ/δ+ cells
Especificaciones
| T Cell Receptor Gamma/Delta | |
| Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay, Blocking Assay | |
| APC | |
| Mouse | |
| Primary |
| GL3 | |
| Monoclonal | |
| Hamster | |
| IgG2 κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto