Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight ChemSeal™ Syringes
With a precision-machined PTFE plunger tip which creates a leak-free seal.
137.00€ - 213.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 0,7 mm |
Tipo de producto | Aguja de jeringa |
Presión máxima | 13,8 bar |
Temperatura máxima | 115 °C |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11562405
|
Hamilton™
203540 |
1 ml |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11532515
|
Hamilton™
203545 |
2,5 ml |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11540182
|
Hamilton™
203550 |
5 ml |
213.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Tip wipes the interior of the syringe barrel free of sample
- Useful with heterogeneous samples as it reduces the chance that a deposit will occur and cause the plunger to freeze
- Gas sterilizable
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Aguja de jeringa | |
115 °C | |
ChemSeal |
0,7 mm | |
13,8 bar | |
1/paq. |