Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight ChemSeal™ Syringes
With a precision-machined PTFE plunger tip which creates a leak-free seal.
Marca: Hamilton™ 203540
Detalles adicionales : Peso : 0.03200kg
Descripción
- La punta elimina toda muestra del interior del cilindro
- Útil con muestras heterogéneas, ya que reduce la posibilidad de que se produzca un depósito y provoca que el émbolo se congele
- Esterilizable en gas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Aguja de jeringa | |
115 °C | |
1/paq. | |
ChemSeal |
0,7 mm | |
13,8 bar | |
1001 | |
1 ml |