Learn More
SYMPK Recombinant Protein, Abnova
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
reactividad cruzada Human
Formato Solution
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 84.37
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16192302
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova
H00008189-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 15-03-2022
16102312
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova
H00008189-P01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 15-03-2022
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
Human
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
84.37
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Yes
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Solution
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
SYMPK (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.