Learn More
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ Instrument
Incorporate the latest high-performance technology to provide the most reliable gene expression data from your ABI 7300, 7000, 7700 or 7900HT instrument.
Marca: Invitrogen™ 11760100
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
The SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix kits include a dsDNA-binding dye that produces a brighter signal and significantly less PCR inhibition, for improved qPCR performance over a broad dynamic range.
Consistent Specificity and Low-Copy Detection: The SYBR™ GreenER™ qPCR reagent system minimizes the formation of nonspecific products, including primer-dimers, for greater accuracy across a wide range of targets. The reliability of the SYBR™ GreenER™ qPCR reagent system also translates to greater sensitivity. With SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, you can consistently detect fewer than 10 copies of a target in genomic DNA.
- El sistema SYBR™ GreenER™ está especialmente formulado para ofrecer la mejor sensibilidad, especificidad y reproducibilidad
- Novedoso colorante de unión al ADN bicatenario (ADNbc): muestra una señal más brillante que aumenta la sensibilidad y reduce la inhibición de la PCR que el original SYBR™ Green I, mientras que utiliza los mismos filtros y ajustes del instrumento.
- Sistema de tampón optimizado: mejora la sensibilidad y ofrece una excelente estabilidad a largo plazo.
- Uracil-ADN-glicosilasa: reduce la contaminación cruzada en la qPCR.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
El SuperMix para qPCR SYBR™ GreenER™ para instrumentos ABI PRISM™ contiene: SuperMix para qPCR SYBR™ 2X GreenER™ premezclado con colorante de referencia ROX. Almacenar a +4 °C tras la recepción. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
|
Alto | |
rápida o estándar | |
Platinum™, SYBR™ GreenER™ | |
Hielo seco | |
Expresión génica | |
100 reacciones |
SYBR | |
qPCR | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
100 reacciones | |
2X | |
ADN (genómico), ADNc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.